Hydroquinone
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
3586.1 3586.2 3586.3
ROTH3586.1EA 16.5 EUR InStock
ROTH3586.1 ROTH3586.2 ROTH3586.3
Hydroquinone
Hydroquinone
Formule: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1.332 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002339
Numéro CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité