Pyrogallol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13405.22 A13405.36
A13405.22EA 57.7 EUR InStock
A13405.22 A13405.36
Pyrogallol ≥98%
Pyrogallol
Purity: 98+% CAS No.: 87-66-1 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 131-135° Boiling Point: 309° Beilstein Reference: 907431 Merck Reference: 14,8000 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002192
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 309 °C
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: 1.45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002192
Numéro CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité