Pyrogallol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide pyrogallique
27206.231EA 443 EUR InStock
27206.231
Pyrogallol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Pyrogallol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002192
Numéro CAS: 87-66-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/51/2297951.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.005 meq/g
Melting point 131 - 134 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité