Pyrogallol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide pyrogallique
ROTH3963.1EA 59.9 EUR InStock
ROTH3963.1
Pyrogallol
Pyrogallol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002192
Numéro CAS: 87-66-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08184
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/51/2297951.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité