1,2,4-Trihydroxybenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43791.0005 8.43791.0025
8.43791.0005EA 127 EUR InStock
8.43791.0005 8.43791.0025
1,2,4-Trihydroxybenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihydroxybenzène
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 362 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002198
Numéro CAS: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 13,01073
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 137 - 140 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C6H6O3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité