Phloroglucinol, anhydre 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzène
ACRO241760250EA 51.1 EUR InStock
ACRO241760250 ACRO241761000 ACRO241765000
Phloroglucinol, anhydre 99+%
Phloroglucinol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 215…218 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002286
Numéro CAS: 108-73-6
Merck Index: 12,07482
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 218 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120 °C)
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité