Phloroglucinol, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzène
B25502.18EA 66.9 EUR InStock
B25502.18 B25502.30
Phloroglucinol, anhydre 98%
Phloroglucinol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…220 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002286
Numéro CAS: 108-73-6
Merck Index: 12,07482
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité