Ether diphénylique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Oxyde de diphényle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
67334-25MLEA 47.5 EUR InStock
67334-25ML 67334-5ML
Ether diphénylique, Supelco®
Ether diphénylique
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24…27 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125 °C
Numéro MDL: MFCD00003034
Numéro CAS: 101-84-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07442
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité