Thioanisole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sulfure de phényle et de méthyle(Méthylthio)benzène
ACRO138671000EA 48 EUR InStock
ACRO138671000 ACRO138675000 ACRO138670250 ACRO138670025
Thioanisole 99%
Thioanisole
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,05 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008559
Numéro CAS: 100-68-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité