Thioanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14846.0E A14846.14 A14846.22 A14846.36
A14846.0EEA 651 EUR InStock
A14846.0E A14846.14 A14846.22 A14846.36
Thioanisole ≥99%
Thioanisole
Purity: 99% CAS No.: 100-68-5 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.5860 Odour: Stench Melting Point: -15° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 1904179 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008559
Formule: C₇H₈S
Point d'ébullition: 188…189 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.058
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008559
Numéro CAS: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité