Benzenesulfonohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23971.22EA 117 EUR InStock
B23971.22 B23971.14 B23971.36
Benzenesulfonohydrazide ≥98%
Benzenesulfonohydrazide
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 101…105 °C
Densité: 1,369 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007583
Numéro CAS: 80-17-1
ONU: 3226
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,07757
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité