Acide benzénesulfonique ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16148.36 A16148.0E
A16148.36EA 52.8 EUR InStock
A16148.36 A16148.0E
Acide benzénesulfonique ≥94%
Acide benzénesulfonique
Purity: 94% CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 45-50° Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00011689
Formule: C₆H₆O₃S
MW: 158,18 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 45…50 °C
Densité: 1.32
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011689
Numéro CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1070
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité