1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène
Attention
009163-10G 009163-50G
FLUO009163-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009163-10G FLUO009163-50G
1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène
1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène
Formule: (C₆H₅)CCCC(C₆H₅)
MW: 202,26 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004787
Numéro CAS: 886-66-8
EINECS: 212-953-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité