2-Allylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10755.22 A10755.36
A10755.22EA 41.8 EUR InStock
A10755.22 A10755.36
2-Allylphénol ≥98%
2-Allylphénol
Purity: 98+% CAS No.: 1745-81-9 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5450 Odour: Phenol-like Melting Point: -6° Boiling Point: 220-222° Beilstein Reference: 742121 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002250
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 220…222 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.024
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002250
Numéro CAS: 1745-81-9
EINECS: 217-119-0
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité