Resveratrol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
34092-100MGEA 372 EUR InStock
34092-100MG
Resveratrol, Supelco®
Resveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133799
Numéro CAS: 501-36-0
Merck Index: 12,08326
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité