cis-Stilbène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: cis-1,2-Diphenylethene, Isostilbene, cis-1,2-Diphenylethylene, (Z)-1,2-Diphenylethene
A11924.03 A11924.06 A11924.14
A11924.03EA 36.4 EUR InStock
A11924.03 A11924.06 A11924.14
cis-Stilbène ≥97%
cis-Stilbène
Purity: 97% CAS No.: 645-49-8 Molecular Formula: C14H12 Formula Weight: 180.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Odour: Weak Melting Point: 1-2° Boiling Point: 307° Beilstein Reference: 1616739 Merck Reference: 14,8817 MDL No.: MFCD00004788
Formule: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 307 °C
Point de fusion: 1…2 °C
Densité: 1.04
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004788
Numéro CAS: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 14,8817
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité