trans-Stilbène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14152.0100EA 141 EUR InStock
8.14152.0100 8.14152.9999
trans-Stilbène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
trans-Stilbène
Formule: C₁₄H₁₂
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064300
Numéro CAS: 103-30-0
Merck Index: 12,08972
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/25/2299525.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.00029 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 180.24 g/mol
Boiling Point 306 - 307 °C (1013 hPa)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité