1-Bromo-4-ethynylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
L19082.03 L19082.MD
L19082.03EA 83.3 EUR InStock
L19082.03 L19082.MD
1-Bromo-4-ethynylbenzène ≥97%
1-Bromo-4-ethynylbenzène
Purity: 97% CAS No.: 766-96-1 Molecular Formula: C8H5Br Formula Weight: 181.04 Odour: Odourless Melting Point: 64-67° Boiling Point: 88-90°/16mm Beilstein Reference: 1209726 MDL No.: MFCD00168822
Formule: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168822
Numéro CAS: 766-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité