Phénylacétylène
003009-25G 003009-100G
FLUO003009-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003009-25G FLUO003009-100G
Phénylacétylène
Phénylacétylène
Formule: C₈H₆
MW: 102,14 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44.8 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008570
Numéro CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité