Diphénylacétylène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
117180050 117180250 117181000
ACRO117180050EA 32.1 EUR InStock
ACRO117180050 ACRO117180250 ACRO117181000
Diphénylacétylène 99%
Diphénylacétylène
Formule: C₁₄H₁₀
Point d'ébullition: 170 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004786
Numéro CAS: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 12,09643
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité