Diphénylacétylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13979.06 A13979.14 A13979.22
A13979.06EA 34.2 EUR InStock
A13979.06 A13979.14 A13979.22
Diphénylacétylène ≥99%
Diphénylacétylène
Purity: 99% CAS No.: 501-65-5 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Boiling Point: 170°/19mm Beilstein Reference: 606478 Merck Reference: 14,9504 MDL No.: MFCD00004786
Formule: C₁₄H₁₀
Point d'ébullition: 170 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Densité: 0.990
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004786
Numéro CAS: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 14,9504
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité