Acide (4-éthylphényl)métaborique
Attention
Synonyms: (4-Ethylphenyl)boronic acid, (4-Ethylphenyl)metaboric acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-ethylphenyl)borane
010994-5G 010994-25G
FLUO010994-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010994-5G FLUO010994-25G
Acide (4-éthylphényl)métaborique
Acide (4-éthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Densité: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00859377
Numéro CAS: 63139-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité