Acide 2-formylphénylboronique
Synonyms: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
010998-5G 010998-25G
FLUO010998-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010998-5G FLUO010998-25G
Acide 2-formylphénylboronique
Acide 2-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151822
Numéro CAS: 40138-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité