Acide 3-formylphénylboronique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25437.03 B25437.06 B25437.14
B25437.03EA 45.3 EUR InStock
B25437.03 B25437.06 B25437.14
Acide 3-formylphénylboronique
Acide 3-formylphénylboronique
CAS No.: 87199-16-4 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 3030769 MDL No.: MFCD00161356
Formule: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161356
Numéro CAS: 87199-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité