Acide 3-formylphénylboronique
Synonyms: Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
010798-10G 010798-25G
FLUO010798-10GEA 0 EUR InStock
FLUO010798-10G FLUO010798-25G
Acide 3-formylphénylboronique
Acide 3-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00161356
Numéro CAS: 87199-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité