Acide 4-formylphénylboronique
Attention
Synonyms: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
010799-25G 010799-5G
FLUO010799-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010799-25G FLUO010799-5G
Acide 4-formylphénylboronique
Acide 4-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151823
Numéro CAS: 87199-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité