2-Bromocumène
Synonyms: 1-Bromo-2-isopropylbenzene
009741-5G 009741-25G
FLUO009741-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009741-5G FLUO009741-25G
2-Bromocumène
2-Bromocumène
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051567
Numéro CAS: 7073-94-1
EINECS: 230-370-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité