4-Bromocumène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromoisopropylbenzene, 1-Bromo-4-isopropylbenzene
A13370.06 A13370.09 A13370.18
A13370.06EA 73.5 EUR InStock
A13370.06 A13370.09 A13370.18
4-Bromocumène ≥97%
4-Bromocumène
Purity: 97% CAS No.: 586-61-8 Molecular Formula: C9H11Br Formula Weight: 199.10 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5360 Melting Point: -12° Boiling Point: 219° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1858096 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00039159
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.315
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039159
Numéro CAS: 586-61-8
EINECS: 209-577-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité