1-Bromo-4-nonylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)nonane
H27042.03 H27042.09
H27042.03EA 27.7 EUR InStock
H27042.03 H27042.09
1-Bromo-4-nonylbenzène ≥98%
1-Bromo-4-nonylbenzène
Purity: 98% CAS No.: 51554-94-0 Molecular Formula: C15H23Br Formula Weight: 283.25 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.509 Boiling Point: 107°/0.2mm MDL No.: MFCD00061116
Formule: C₁₅H₂₃Br
MW: 283,25 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1.115
Point d'éclair: >120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061116
Numéro CAS: 51554-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité