1-Bromo-4-octylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Bromophenyl)octane
A14676.03 A14676.06
A14676.03EA 44 EUR InStock
A14676.03 A14676.06
1-Bromo-4-octylbenzène ≥97%
1-Bromo-4-octylbenzène
Purity: 97% CAS No.: 51554-93-9 Molecular Formula: C14H21Br Formula Weight: 269.23 MDL No.: MFCD00038348
Formule: C₁₄H₂₁Br
MW: 269,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038348
Numéro CAS: 51554-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité