1-Bromo-4-pentylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14457.03EA 36 EUR InStock
A14457.03 A14457.06
1-Bromo-4-pentylbenzène ≥98%
1-Bromo-4-pentylbenzène
Formule: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061113
Numéro CAS: 51554-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité