1-Bromo-4-pentylbenzène
Synonyms: 4-Pentylbromobenzene, 4-Bromopentylbenzene, (4-Bromophenyl)pentane
018302-1G 018302-5G
FLUO018302-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018302-1G FLUO018302-5G
1-Bromo-4-pentylbenzène
1-Bromo-4-pentylbenzène
Formule: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061113
Numéro CAS: 51554-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité