1-Bromo-4-propylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26236.06 H26236.14 H26236.22
H26236.06EA 30.5 EUR InStock
H26236.06 H26236.14 H26236.22
1-Bromo-4-propylbenzène ≥99%
1-Bromo-4-propylbenzène
Purity: 99% CAS No.: 588-93-2 Molecular Formula: C9H11Br Formula Weight: 199.09 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.537 Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00012456
Formule: C₉H₁₁Br
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: –41.5 °C
Densité: 1.286
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012456
Numéro CAS: 588-93-2
EINECS: 454-790-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité