α-Bromo-2,3-dichlorotoluène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO365580050EA 49.5 EUR InStock
ACRO365580050
α-Bromo-2,3-dichlorotoluène 99%
α-Bromo-2,3-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 140…144 °C (31 mmHg)
Point de fusion: 29…32 °C
Numéro MDL: MFCD03701317
Numéro CAS: 57915-78-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité