α-Bromo-3,4-dichlorotoluène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 86.7 EUR InStock
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 115…120 °C (1 mmHg)
Densité: 1.65 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041363
Numéro CAS: 18880-04-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité