α-Bromo-3,4-dichlorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05254.14EA 170 EUR InStock
L05254.14 L05254.06
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène ≥98%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 116…119 °C (1 mmHg)
Densité: 1,65
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041363
Numéro CAS: 18880-04-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité