Bromo-2-benzyle chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-2-bromobenzene, 2-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-2-bromotoluene
L11953.03 L11953.06
L11953.03EA 36.3 EUR InStock
L11953.03 L11953.06
Bromo-2-benzyle chlorure ≥97%
Bromo-2-benzyle chlorure
Purity: 97% CAS No.: 578-51-8 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 110-111°/15mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040863
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C (15 mmHg)
Densité: 1.7341 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040863
Numéro CAS: 578-51-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité