4-Bromo-3-chlorotoluène
018263-1G 018263-5G 018263-25G
FLUO018263-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018263-1G FLUO018263-5G FLUO018263-25G
4-Bromo-3-chlorotoluène
4-Bromo-3-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045161
Numéro CAS: 6627-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité