3-Bromo-4-chlorotoluène
018261-1G 018261-5G 018261-25G
FLUO018261-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018261-1G FLUO018261-5G FLUO018261-25G
3-Bromo-4-chlorotoluène
3-Bromo-4-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079710
Numéro CAS: 57310-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité