4-Bromo-2-chlorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22293.22EA 81.2 EUR InStock
B22293.22 B22293.14
4-Bromo-2-chlorotoluène ≥98%
4-Bromo-2-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C
Densité: 1,538
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060651
Numéro CAS: 89794-02-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité