4-Bromo-2-chlorotoluène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-4-methylbenzene
018262.5G 018262-25G 018262-100G
FLUO018262.5GEA 0 EUR InStock
FLUO018262.5G FLUO018262-25G FLUO018262-100G
4-Bromo-2-chlorotoluène
4-Bromo-2-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060651
Numéro CAS: 89794-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité