5-Bromo-2-chlorotoluène
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-methylbenzene, 1-Bromo-4-chloro-3-methylbenzene
018264-10G 018264-25G
FLUO018264-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018264-10G FLUO018264-25G
5-Bromo-2-chlorotoluène
5-Bromo-2-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018503
Numéro CAS: 54932-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité