ω-Bromo-3,4-dichloroacétophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophényl)éthane-1-oneα-Bromo-3,4-dichloroacétophénone2-Bromo-3',4'-dichloroacétophénone
MOLE44437650-5GEA 0 EUR InStock
MOLE44437650-5G
ω-Bromo-3,4-dichloroacétophénone
ω-Bromo-3,4-dichloroacétophénone
Formule: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051581
Numéro CAS: 2632-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité