ω-Bromo-3-chloroacétophénone
Synonyms: 2-Bromo-3'-chloroacetophenone, Bromomethyl m-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)ethanone, 3-Chlorophenacyl bromide, α-Bromo-3-chloroacetophenone
CFF145.2.5 CFF145.10 017212-1G 017212-5G
CHMPCFF145.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF145.2.5 CHMPCFF145.10 FLUO017212-1G FLUO017212-5G
ω-Bromo-3-chloroacétophénone
ω-Bromo-3-chloroacétophénone
Formule: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792669
Numéro CAS: 41011-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité