ω-Bromo-4-chloroacétophénone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bromométhyl-p-chlorophénylcetoneα-Bromo-4-chloroacétophénone2-Bromo-4'-chloroacétophénone
ACRO146361000EA 146 EUR InStock
ACRO146361000 ACRO146360250
ω-Bromo-4-chloroacétophénone 98+%
ω-Bromo-4-chloroacétophénone
Formule: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…99 °C
Numéro MDL: MFCD00000625
Numéro CAS: 536-38-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02172
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Loss on drying ≤1 % (70 °C, 2 h)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité