α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluène
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
005731-1G 005731-5G
FLUO005731-1G FLUO005731-5G
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluène
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631381
Numéro CAS: 261763-27-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité