α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluène
005600-1G 005600-5G
FLUO005600-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005600-1G FLUO005600-5G
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluène
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Numéro MDL: MFCD01631446
Numéro CAS: 90292-67-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité