α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène
005631-1G 005631-5G
FLUO005631-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005631-1G FLUO005631-5G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631419
Numéro CAS: 81778-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité