α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluène
Synonyms: 3-Chloro-2,6-difluorobenzylbromide, 3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
005601-1G 005601-5G
FLUO005601-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005601-1G FLUO005601-5G
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluène
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Numéro MDL: MFCD01631326
Numéro CAS: 261762-47-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité