α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
004445-1G 004445-5G 004445-25G
FLUO004445-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004445-1G FLUO004445-5G FLUO004445-25G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C (15 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00042503
Numéro CAS: 85070-47-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité